Läs mer
Talsaclidin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Talsaclidine Hydrochloride |
| Molekylformel | C10H16ClNO |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-2-7-12-10-8-11-5-3-9(10)4-6-11;/h1,9-10H,3-8H2;1H/t10-;/m1./s1 |
| LEDER | C#CCO[C@@H]1CN2CCC1CC2.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.69 |