Läs mer
Talsaclidin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30417818
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417818 50 mg
30412546 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30417818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT00560150MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Talsaclidine Hydrochloride
Molekylformel C10H16ClNO
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-2-7-12-10-8-11-5-3-9(10)4-6-11;/h1,9-10H,3-8H2;1H/t10-;/m1./s1
LEDER C#CCO[C@@H]1CN2CCC1CC2.Cl
Molekylvikt (g/mol) 201.69