Läs mer
Talsaclidine, MedChemExpress
Beskrivning
Talsaclidine is a muscarinic agonist with preferential neuron-stimulating properties. Talsaclidine is a full agonist at the M1 subtype, and as a partial agonist at the M2 and M3 subtypes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Talsaclidine |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 147025-53-4 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H15NO |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| LEDER | C#CCO[C@@H]1[C@@H]2CCN(CC2)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.23 |
| Visa mer |