Läs mer
Talsaclidin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Talsaclidine |
| CAS | 147025-53-4 |
| Molekylformel | C10 H15 N O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-(2-propyn-1-yloxy)-, (3R)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 3-(2-propynyloxy)-, (R)- (9CI), (3R)-3-(2-Propyn-1-yloxy)-1-azabicyclo[2.2.2]octane, Talsaclidine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-2-7-12-10-8-9-3-5-11(10)6-4-9/h9-10H,3-6,8H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CC#CO[C@@H]1CC2CCN1CC2 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-prop-1-ynoxy-1-azabicyclo[2.2.2]oktan |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.23 |
| Formel vikt | 165.1154 |