Läs mer
MedChemExpress Taltobulin trifluoroacetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.96% |
| CAS | 228266-41-9 |
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 587.67 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.36 mM) |
| Synonym | HTI-286 trifluoroacetate∣ SPA-110 trifluoroacetate |