missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Taltobulin

Produktkod. 16419217
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16419217 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16419217 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15584

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Taltobulin (HTI-286), a synthetic analogue of the tripeptide hemiasterlin, is a potent antimicrotubule agent that circumvents P-glycoprotein-mediated resistance in vitro and in vivo. Taltobulin inhibits the polymerization of purified tubulin, disrupts microtubule organization in cells, and induces mitotic arrest, as well as apoptosis.

Specifikationer

Renhet 98.07%
CAS 228266-40-8
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 473.65 g/mol
Produkttyp Reference compound
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.13 mM)
Synonym HTI-286∣ SPA-110
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.