Läs mer
MedChemExpress Taltobulin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.07% |
| CAS | 228266-40-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.65 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.13 mM) |
| Synonym | HTI-286∣ SPA-110 |