Läs mer
TAM-IN-2, MedChemExpress
Produktkod. 16497977
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497977 5 mg 5mg
16475926 100 mg -
16441477 50 mg -
16435268 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497977 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY126216
MedChemExpress TAM-IN-2 is a TAM inhibitor extracted from patent US 20170275290 A1, pyrrolotriazine compound 0904.
TAM-IN-2 is a TAM inhibitor extracted from patent US 20170275290 A1, pyrrolotriazine compound 0904.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TAM-IN-2
CAS 2135642-56-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H27F2N7O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (8.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CN(C2=CC=C(F)C=C2)C1=O)NC3=CC=C(C4=C5C(N)=NC=NN5C(C6CCN(C(C)=O)CC6)=C4)C(F)=C3
Molekylvikt (g/mol) 583.59
Formel vikt 583.59
Procent renhet 99.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation