missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TAME hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16481757
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481757 50 mg
16456136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16481757 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13255A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress TAME hydrochloride is an inhibitor of anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C or APC), which binds to APC/C and prevents its activation by Cdc20 and Cdh1, produces mitotic arrest. TAME hydrochloride is not cell permeable.

TAME hydrochloride is an inhibitor of anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C or APC), which binds to APC/C and prevents its activation by Cdc20 and Cdh1, produces mitotic arrest. TAME hydrochloride is not cell permeable.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TAME hydrochloride
CAS 1784-03-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H23ClN4O4S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 155 mg/mL (409.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (263.94 mM)
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(N[C@H](C(OC)=O)CCCNC(N)=N)(=O)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 378.87
Formel vikt 378.87
Procent renhet 98.43%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.