missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TAME, MedChemExpress

Produktkod. 16471757
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471757 50 mg
16446136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16471757 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13255

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress TAME is an inhibitor of anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C or APC), which binds to APC/C and prevents its activation by Cdc20 and Cdh1, produces mitotic arrest. TAME is not cell permeable.

TAME is an inhibitor of anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C or APC), which binds to APC/C and prevents its activation by Cdc20 and Cdh1, produces mitotic arrest. TAME is not cell permeable.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TAME
CAS 901-47-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H22N4O4S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (292.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(N[C@H](C(OC)=O)CCCNC(N)=N)(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 342.41
Formel vikt 342.41
Procent renhet 99.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.