Läs mer
Tamibarotene, MedChemExpress
Produktkod. 16472257
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472257 50 mg
16406128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16472257 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14652
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
MedChemExpress Tamibarotene is a retinoic acid receptor α/β (RARα/β) agonist, showing high selectivity over RARγ.
Tamibarotene is a retinoic acid receptor α/β (RARα/β) agonist, showing high selectivity over RARγ.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tamibarotene
CAS 94497-51-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25NO3
Kvantitet 50 mg
Synonym Am 80
Löslighetsinformation DMSO : 25.5 mg/mL (72.56 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NC2=CC=C3C(C)(CCC(C)(C3=C2)C)C)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 351.44
Formel vikt 351.44
Procent renhet 98.66%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death