Läs mer
Tamibaroten
Produktkod. 15456159
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456159 50 mg 50mg
15446159 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64028.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
En retinoinsyrareceptor → (RAR→)-agonist | CAS: 94497-51-5 | C22H25NO3 | 351,45 g/mol
Tamibaroten är en retinsyrareceptorα (RARα 10 20 20 10 20 20 20 25 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 20 25 25 20 25 20 0,79 nM) och apoptos av HL-60-celler in vitro. Uppvisar antiproliferativa effekter mot en mängd olika humana tumörcelllinjer (medelvärden på 35, 40 och 60 % tillväxthämning vid 0,1, 1 respektive 10 μM).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Tamibaroten är
en retinsyrareceptorα (RARα 10 20 20 10 20 20 20 25 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 20 25 25 20 25 20 0,79 nM) och apoptos av HL-60-celler in vitro. Uppvisar antiproliferativa effekter mot en mängd olika humana tumörcelllinjer (medelvärden på 35, 40 och 60 % tillväxthämning vid 0,1, 1 och 10μ M respektive).
Löslighet Löslig
till 50 mM i DMSO
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94497-51-5
Molekylformel C22H25NO3
Molekylvikt (g/mol) 351.45
MDL-nummer MFCD00866188
InChI-nyckel MUTNCGKQJGXKEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tamibarotene, retinobenzoic acid, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl carbamoyl benzoic acid, amnolake, tamibaro, amnoid, unii-08v52gz3h9, 4-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl carbamoyl benzoic acid, chembl25202
PubChem CID 108143
ChEBI CHEBI:32181
IUPAC-namn 4-[(5,5,8,8-tetrametyl-6,7-dihydronaftalen-2-yl)karbamoyl]bensoesyra
LEDER CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC(NC(=O)C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tamibarotene
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Merck Index 14,9047
Löslighetsinformation Löslig till 50 mM i DMSO
Formel vikt 351.44
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.