Läs mer
Tamibaren, TRC
Produktkod. 30409246
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409246 25 mg
30418641 5 mg
30410520 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30409246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT00580025MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94497-51-5
Molekylformel C22 H25 N O3
Molekylvikt (g/mol) 351.44
IUPAC-namn 4-[(5,5,8,8-tetrametyl-6,7-dihydronaftalen-2-yl)karbamoyl]bensoesyra
LEDER CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(NC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)O)ccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tamibarotene
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-16(9-10-17(18)21)23-19(24)14-5-7-15(8-6-14)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
Formel vikt 351.1834