Läs mer
Taminadenant, MedChemExpress
Beskrivning
Taminadenant is an antagonist of adenosine receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taminadenant |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1337962-47-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H8BrN7 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (408.34 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | BrC(C(N1C=CC=N1)=NC(N2C=CC=N2)=N3)=C3N |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.12 |
| Visa mer |