Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tammann Al-23 deglar
Produktkod. 15443555
Kapacitet (metrisk):
0,2 ml
50 pmol RNA per reaktion
2,3 ml
5 ml
8 ml
17 ml
30 ml
90 ml
123 ml
180 ml
300 ml
490 ml
790 ml
1070 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
28 mm
38 mm
47 mm
58 mm
Diameter (metrisk) Inre:
30 mm
50 mm
80 mm
100 mm
190 mm
280 mm
390 mm
Höjd (metrisk):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
24 mm
25 mm
34 mm
44 mm
55 mm
68 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15443555
Brand: Thermo Scientific Chemicals 033066.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 280 mm
Material Al-23
Kvantitet 1 Piece
Kapacitet (metrisk) 790 ml
Diameter (metrisk) Yttre 58 mm
Höjd (metrisk) 68 mm
Produkttyp Tammann Al-23 Crucibles
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.