Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tammann Al-23 deglar
Produktkod. 15463545
Kapacitet (metrisk):
0.2 mL
50 pmol RNA per reaktion
2.3 mL
5 mL
8 mL
17 mL
30 mL
90 mL
123 mL
180 mL
300 mL
490 mL
790 mL
1070 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
3mm
5mm
6mm
8mm
10mm
15mm
20mm
28mm
38mm
47mm
58mm
Diameter (metrisk) Inre:
30mm
50mm
80mm
100mm
190mm
280mm
390mm
Höjd (metrisk):
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
20mm
24mm
25mm
34mm
44mm
55mm
68mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 15463545
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 033058.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Inre 100mm
Material Al-23
Kvantitet 1 Styck
Kapacitet (metrisk) 17 mL
Diameter (metrisk) Yttre 15mm
Höjd (metrisk) 20mm
Produkttyp Tammann Al-23 deglar
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.