Läs mer
Tamoxifen-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tamoxifen-13C6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-/i6+1,9+1,10+1,13+1,14+1,22+1 |
| Formel vikt | 377.245 |