Läs mer
R&D Systems™ Tamoxifen
Produktkod. 18772729
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18772729 100 mg
1 options
Produktkod. 18772729 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 6342/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.69 SEK
    1315.65 SEK / 100mg
    Save 170.04 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Estrogen receptor partial agonist/antagonist
Tamoxifen is a selective estrogen receptor modulator (SERM). Exhibits antiestrogenic effects in mammary tissue and estrogen-like effects in bone. Anticancer. Tamoxifen citrate (Cat.No. 0999) is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-[(1Z)-1,2-Diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
CAS 10540-29-1
Kvantitet 100 mg
Produktlinje Tocris
Mål Estrogen and Related Receptor Modulators
Molekylformel C26H29NO
Renhet 0.98