Läs mer
STEMCELL Technologies Tamoxifen
Produktkod. p-7217640
Encompass_Preferred
Kvantitet:
500 mg
5 g
10 g
Produktkod. 17140102
Brand: STEMCELL Technologies 72662
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Estrogen signaling pathway modulator; Modulates selective estrogen receptor and estrogen-related receptor
  • Tamoxifen is a selective estrogen receptor modulator (SERM), with tissue-specific antagonistic or agonistic effects
  • Receptor activation leads to the formation of homo- and hetero-dimers, which in turn interact with accessory proteins to regulate gene transcription
  • Tamoxifen is commonly used to activate Cre-ER in transgenic conditional models
  • Used in transgenic models to induce Cre-mediated recombination in conjunction with Cre-ER, a fusion protein consisting of Cre recombinase and a mutant form of the estrogen receptor hormone-binding domain that specifically binds tamoxifen but not estrogen (Feil et al.; Zhang et al.)
  • Inhibits growth in the human breast cancer cell line, MCF-7 (Katzenellenbogen et al.)
  • Antagonist of estrogen receptor action in breast tissue and breast cancer cells (Abe et al.; Horwitz et al.)
Specifikationer
CAS 10540-29-1
Synonym trans-Tamoxifen
Kvantitet 500 mg
Molekylformel C26H29NO
Renhet ≥95%
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.