Läs mer
Tamoxifen, 98 %
Produktkod. 15485719
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485719 5 g 5g
15495719 500 mg 500mg
15475719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15485719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63509.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11617.56 SEK
    10429.65 SEK / 5g
    Save 1187.91 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tamoxifen (citofen, CAS # 10540-29-1) är ett antineoplastiskt medel som verkar via östrogenreceptorerna. | CAS: 10540-29-1 | C26H29NO | 371,52 g/mol
Hämmar proteinkinas C och inducerar apoptos i cancerceller. Det används i studien på lipopolysackarid (LPS)-inducerad mikroglialaktivering för att veta dess effekt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Tamoxifen är en tertiär aminobensen som verkar genom att kompetitivt binda och antagonisera östrogenreceptorer för att minska DNA-syntesen
  • När östradiol inte kan binda östrogenreceptorer, aktiveras inte DNA-responselementet
  • Tamoxifen uppreglerar produktionen av TGFb och bromsar tumörtillväxten
  • Tamoxifen hämmar produktionen av IGF-1, en stimulator för tumörtillväxt
Ansökan
  • Tamoxifen kan vara användbart vid studiet av tumörbildning, tillväxt och inflammation
  • Den är lämplig för in vitro-experiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10540-29-1
Molekylformel C26H29NO
Molekylvikt (g/mol) 371.52
MDL-nummer MFCD00010454
InChI-nyckel NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Synonym tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
IUPAC-namn (2-{4-[(lZ)-1,2-difenylbut-1-en-1-yl]fenoxi}etyl)dimetylamin
LEDER CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tamoxifen
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,9048
Löslighetsinformation Olöslig i vatten; Löslig i metanol, etanol, propanol eller propylenglykol; Löslig i dimetylsulfoxid, diklormetan och etanol; Olöslig i vatten.
Formel vikt 371.52
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.