Läs mer
Tamoxifencitrat, Mikromol™
Produktkod. 18011750
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18011750 100 mg
1 options
Produktkod. 18011750 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0053.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Tamoxifencitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tamoxifen citrate
CAS 54965-24-1
Analyt- eller komponentnamn Tamoxifen citrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C26 H29 N O . C6 H8 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tamoxifen Citrate, Ethanamine, 2-[4-[(1Z)-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Ethanamine, 2-[4-(1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Ethanamine, 2-[4-[(1Z)-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI), I.C.I.46474 citrate, ICI 46474, Istubal, Kessar, Noltam, Nolvadex, Nourytam, Soltamox, TMX, Tamofen, Tamoplex, Tamox-Puren, Tomaxasta, Valodex, Z-Tamoxifen citrate, Zemide
InChI formel InChI=1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
LEDER CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[4-[(Z)-1,2-difenylbut-1-enyl]fenoxi]-N,N-dimetylethanamin; 2-hydroxypropan-1,2,3-triarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 563.64
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 563,2519 g/mol