Läs mer
Tamoxifen Citrate Salt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11465161 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465161 100 mg 100mg
11475161 250 mg 250mg
11485161 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465161 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215673980
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54965-24-1
Molekylformel C32H37NO8
Molekylvikt (g/mol) 563.65
MDL-nummer MFCD00058321
InChI-nyckel FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
Synonym tamoxifen citrate, istubal, zitazonium, unii-7frv7310n6, i.c.i. 46474 citrate, tamoxifen citrate salt, farmifeno, ginarsan, jenoxifen
PubChem CID 2733525
ChEBI CHEBI:9397
IUPAC-namn (2-{4-[(1Z)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamine; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tamoxifen Citrate Salt
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 563.65
Fysisk form Fast