Läs mer
Tamoxifencitrat
Produktkod. 15423639
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423639 5 g 5g
15413639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60955.06
 Begränsad artikel
I lager
Hämmare av proteinkinas C och inducerar apoptos i cancerceller | CAS: 54965-24-1 | C32H37NO8 | 563,65 g/mol
Tamoxifencitrat används som ett antiöstrogen med potenta anticancer- och PKC-hämmande aktiviteter. Tamoxifencitrat fungerar som en östrogenreceptorantagonist i bröstvävnad. Tamoxifencitrat är en agonist mot denna receptor i vävnader i endometriet. Tamoxifencitrat hämmar DNA-syntes och transkription genom att rekrytera co-repressorer, som hindrar östrogen från att interagera med gener. När Tamoxifencitrat kombineras med PAX2 kan det hämma proliferationen av ERBB2. Det är också en högaffinitetsaktiverare av GPR30-receptorn. Tamoxifencitrat är en aktiverare av östrogenreceptorn.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Tamoxifencitrat används som ett antiöstrogen med potenta anticancer- och PKC-hämmande aktiviteter. Tamoxifencitrat fungerar som en östrogenreceptorantagonist i bröstvävnad. Tamoxifencitrat är en agonist mot denna receptor i vävnader i endometriet. Tamoxifencitrat hämmar DNA-syntes och transkription genom att rekrytera co-repressorer, som hindrar östrogen från att interagera med gener. När Tamoxifencitrat kombineras med PAX2 kan det hämma proliferationen av ERBB2. Det är också en högaffinitetsaktiverare av GPR30-receptorn. Tamoxifencitrat är en aktiverare av östrogenreceptorn.
Löslighet
Löslig i metanol (50 mg/ml med värme) eller etanol (10 mg/ml med sonikering); mycket svagt löslig i vatten (0,3 mg/L @ 20 °C; pH är cirka 3,0–3,5), 0,02 N HCl (0,2 mg/ml @ 37 °C)4, aceton, kloroform och DMSO (100 mM)
Anteckningar
Förvara på sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54965-24-1
Molekylformel C32H37NO8
Molekylvikt (g/mol) 563.65
MDL-nummer MFCD00058321
InChI-nyckel FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
Synonym tamoxifen citrate, istubal, zitazonium, unii-7frv7310n6, i.c.i. 46474 citrate, tamoxifen citrate salt, farmifeno, ginarsan, jenoxifen
PubChem CID 2733525
ChEBI CHEBI:9397
IUPAC-namn (2-{4-[(1Z)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamine; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tamoxifen citrate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,9048
Löslighetsinformation Löslig i metanol (50 mg/ml med värme) eller etanol (10 mg/ml med sonikering); mycket svagt löslig i vatten (0,3 mg/L @ 20 °C; pH är cirka 3,0–3,5), 0,02 N HCl (0,2 mg/ml @ 37 °C)4, aceton, kloroform och DMSO (100 mM)
Formel vikt 563.65
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tamoxifen citrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tamoxifen citrate
RUO– Endast forskningsanvändning