Läs mer
Tocris Bioscience™ Tamoxifen citrate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18772774
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18772774 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18772774 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0999/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 SEK
    1174.95 SEK / 100mg
    Save 70.05 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Estrogen receptor partial agonist/antagonist
Tamoxifen citrate is an estrogen receptor antagonist/partial agonist. Selective and potent inhibitor of mammalian sterol isomerase. Neuroprotective in female rats in vivo. Also high affinity agonist at the membrane estrogen receptor GPER. Tamoxifen (Cat. No. 6432) is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tamoxifen citrate
CAS 54965-24-1
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C32H37NO8
Formel vikt 563.65
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 563.65