Läs mer
Tamoxifencitrat, TRC
Produktkod. 30426604
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426604 500 mg
30413921 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30426604 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT006090500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tamoxifen citrate
CAS 54965-24-1
Molekylformel C26 H29 N O . C6 H8 O7
Kvantitet 500 mg
Synonym Tamoxifen Citrate, Ethanamine','2-[4-[(1Z)-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethyl-','2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Ethanamine','2-[4-(1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-','(Z)-','2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Ethanamine','2-[4-[(1Z)-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethyl-','2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI), I.C.I.46474 citrate, ICI 46474, Istubal, Kessar, Noltam, Nolvadex, Nourytam, Soltamox, TMX, Tamofen, Tamoplex, Tamox-Puren, Tomaxasta, Valodex, Z-Tamoxifen citrate, Zemide
InChI formel InChI=1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
LEDER CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[4-[(Z)-1,2-difenylbut-1-enyl]fenoxi]-N,N-dimetylethanamin; 2-hydroxypropan-1,2,3-triarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 563.64
Formel vikt 563.2519