missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tamoxifen EP Impurity G, Mikromol™

Produktkod. 30457736
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457736 4 x 25 mg
30049097 100 mg
30049808 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30457736 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0053.0700254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tamoxifen EP Impurity G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2RS)-1-[4-[2-(Dimethylamino)-ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one
CAS 68047-07-4
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-1-[4-[2-(Dimethylamino)-ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H25 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Tamoxifen Citrate Imp. G (EP), Tamoxifen Imp. G (EP), (2RS)-1-[4-[2-(Dimethylamino)-ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one, Tamoxifen Citrate Impurity G, Tamoxifen Impurity G
InChI formel InChI=1S/C20H25NO2/c1-4-19(16-8-6-5-7-9-16)20(22)17-10-12-18(13-11-17)23-15-14-21(2)3/h5-13,19H,4,14-15H2,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCC(C(=O)c1ccc(OCCN(C)C)cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbutan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 311.42
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 311.1885 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.