Läs mer
Tamoxifen fri bas MP Biomedicals
Produktkod. 11435161 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435161 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11435161 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215673880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    572.53 SEK / 100mg
    Save 139.47 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 10540-29-1
Molekylformel C26H29NO
MDL-nummer MFCD00010454
Kvantitet 100 mg
Synonym tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
InChI-nyckel NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
LEDER CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (2-{4-[(lZ)-1,2-difenylbut-1-en-1-yl]fenoxi}etyl)dimetylamin
Molekylvikt (g/mol) 371.52
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tamoxifen, Free Base
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till lokala / regionala /nationella / internationella föreskrifter..