Läs mer
Tamoxifen, MedChemExpress
Produktkod. 16431706
Encompass_Preferred
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. 16431706
Brand: Medchem Express HY13757A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tamoxifen (ICI 47699) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM) which blocks estrogen action in breast cells and can activate estrogen activity in other cells, such as bone, liver, and uterine cells.
Tamoxifen is a potent Hsp90 activator and enhances the Hsp90 molecular chaperone ATPase activity. Tamoxifen also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.1 μM and 1.8 μM, respectively. Tamoxifen activates autophagy and induces apoptosis. Tamoxifen also can induce gene knockout of CreER(T2) transgenic mouse.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tamoxifen
CAS 10540-29-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H29NO
Kvantitet 500 mg
Synonym ICI 47699 (Z)-Tamoxifen trans-Tamoxifen
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (134.59 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (134.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 371.51
Formel vikt 371.51
Procent renhet 99.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.