Läs mer
Tamoxifen, MP Biomedicals
Produktkod. 11455161 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455161 1 g 1g
15712262 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455161 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215673891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4860.00 SEK
    4626.99 SEK / 1g
    Save 233.01 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tamoxifen, vitt pulver
  • Tamoxifen har använts för att underlätta rekombinationen av ect2flox-allelen i musorgan
  • Det har också använts för att studera dess effekt på lipopolysackarid (LPS)-inducerad mikroglial aktivering
Kemiska identifierare
CAS 10540-29-1
Molekylformel C26H29NO
Molekylvikt (g/mol) 371.52
MDL-nummer MFCD00010454
InChI-nyckel NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
LEDER CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TAMOXIFEN
Smältpunkt 96 °C till 100 °C
Färg Vitt
Linjär formel C26H29NO
Kvantitet 1 g
Synonym tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
Löslighetsinformation Praktiskt taget olöslig i vatten (< 0,01 % vid 20 °C); löslig i metanol, etanol, 2-propanol, propylenglykol, kloroform (50 mg/ml – klar, färglös till svag gul lösning) eller DMSO.
IUPAC-namn 2-[4-[(Z)-1,2-difenylbut-1-enyl]fenoxi]-N,N-dimetyletanamin
Formel vikt 371.5
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tamoxifen, Free Base
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .