Läs mer
Tamoxifen, MP Biomedicals
Produktkod. 15712262 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15712262 5 g 5g
11455161 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15712262 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215673894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9865.00 SEK
    9394.19 SEK / 5g
    Save 470.81 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Tamoxifen, vitt pulver
  • Det har använts för att underlätta rekombinationen av ect2flox-allelen i musorgan.
  • Det har också använts för att studera dess effekt på lipopolysackarid (LPS)-inducerad mikroglial aktivering.
  • Proteinkinas C-hämmare (IC50 = 50-200 μM beroende på analysförhållanden i MCF-7-celler eller IC50 = 100 μM i råtthjärna).
  • Det är en prodrug som metaboliseras till aktiva metaboliter 4-hydroxytamoxifen (4-OHT) och endoxifen av cytokrom P450 isoformer CYP2D6 och CYP3A4.
Kemiska identifierare
CAS 10540-29-1
Molekylformel C26H29NO
Molekylvikt (g/mol) 371.52
MDL-nummer MFCD00010454
InChI-nyckel NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
LEDER CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Smältpunkt 96 °C till 100 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.0021
Anteckningar om analysprocent 0.9935
Brytningsindex KR5919600
Kvantitet 5 g
Synonym [Z]-1-[p-Dimethylaminoethoxyphenyl]-1,2-diphenyl-1-butene, (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, ICI 47699, trans-Tamoxifen
Löslighetsinformation Praktiskt taget olöslig i vatten (< 0,01 % vid 20 °C); löslig i metanol, etanol, 2-propanol, propylenglykol, kloroform (50 mg/ml – klar, färglös till svag gul lösning) eller DMSO
IUPAC-namn (2-{4-[(lZ)-1,2-difenylbut-1-en-1-yl]fenoxi}etyl)dimetylamin
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tamoxifen, Free Base
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tamoxifen free base