Läs mer
Tamoxifen N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Tamoxifen N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tamoxifen N-Oxide |
| CAS | 75504-34-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tamoxifen N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H29 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tamoxifen N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)29-20-19-27(2,3)28/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25- |
| LEDER | CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCC[N+](C)(C)[O-])cc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine oxide |
| Visa mer |