Läs mer
Tamoxifen N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tamoxifen N-Oxide |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)29-20-19-27(2,3)28/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25- |
| Formel vikt | 387.2198 |