Läs mer
Tamoxifen, TRC
Produktkod. 30040971
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30040971 10 g -
18032230 2.5 g 2.5g
18091230 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040971 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT00600010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10540-29-1
Molekylformel C26H29NO
Molekylvikt (g/mol) 371.52
Synonym (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, ICI 47699, Mammaton, Novaldex, Tamoxifen, Z-Tamoxifen, trans-Tamoxifen;
IUPAC-namn 2-[4-[(Z)-1,2-difenylbut-1-enyl]fenoxi]-N,N-dimetylethanamin
LEDER CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tamoxifen
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Formel vikt 371.2249
Procent renhet >95%