Läs mer
Brady™ Tamper Evident metalliserade vinyletiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17868824
Change view
Mått (L x B):
0,5 x 1 tum
1,5 x 1 tum
1,9 x 3 tum
1 x 1,5 tum
1 x 2 tum
2 x 1 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk)
17868824 0,5 x 1 tum M710, BMP71 12,7 mm
17868844 0,5 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm
17871569 1 x 2 tum M710, BMP71 25,4 mm
17831689 1 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm
17808854 1,5 x 1 tum M710, BMP71 38,1 mm
17808224 1,9 x 3 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 48,26 mm
17849154 1,9 x 3 tum M710, BMP71 48,26 mm
17829014 2 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17868824 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174556
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Återvinningssäkra metalliserade vinyletiketter är designade för att lätt spricka för att visa tecken på produktmanipulation och för att förhindra borttagning.
  • Motståndskraft mot manipulering, lösningsmedel och fukt
  • Var försiktig när du tar bort när du tar bort från fodret eftersom materialet är ömtåligt
  • Drifttemperatur på -70 °C till +100 °C (-94 F °till +212 °F)
  • Materialet har stor bränsle- och oljebeständighet
  • Tillverkad av B-362 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM G 155, RoHS-direktiv 2011/65/EU
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Silver
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0025 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.064 mm
Mått (L x B) 0,5 x 1 tum
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Alternativt artikelnummer M7-17-362