Beskrivning
- Motståndskraft mot manipulering, lösningsmedel och fukt
- Var försiktig när du tar bort när du tar bort från fodret eftersom materialet är ömtåligt
- Drifttemperatur på -70 °C till +100 °C (-94 F °till +212 °F)
- Materialet har stor bränsle- och oljebeständighet
- Tillverkad av B-362 vinylmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000, ASTM G 155, RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Silver |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |