Läs mer
Brady™ Utskriftsbara etiketter med metalliserad termisk överföring, 76 mm kärna
Produktkod. 11503764
Change view
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
11,1 mm
25,4 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
4
5
Vertikal upprepning (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
13,6 mm
28,6 mm
54 mm
Bredd (metrisk):
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
11503764 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 rulle
11593754 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 rulle
11533764 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm 1 rulle
11543764 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm 1 rulle
11513764 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 rulle
11553764 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11503764 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030179
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, manipuleringssäkra, metalliserade polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Säkert akryllim
  • För släta ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Typ av lim Akryl
Beläggning None
Färg Silver
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Metalliserad polyester (förfalskning)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus T300, Thermal Transfer Printers
Horisontell upprepning (metrisk) 20.3 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell THT-1-438-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +104 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +40 °C
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 8,9 mm
Mått (L x B) 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Längd (engelska) 0.25 in.
Bredd (engelska) 0.75 in.
Bredd (metrisk) 19,1 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 19.05 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 19.1 mm
Höjd (engelska) 0.25 in.
Höjd (metrisk) 6,4 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 6.4 mm
Alternativt artikelnummer THT-1-438-10