Läs mer
Brady™ Utskriftsbara etiketter med metalliserad termisk överföring, 76 mm kärna
Produktkod. 11553764
Change view
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
11,1 mm
25,4 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
4
5
Vertikal upprepning (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
13,6 mm
28,6 mm
54 mm
Bredd (metrisk):
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
11553764 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 rulle
11593754 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 rulle
11503764 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 rulle
11533764 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm 1 rulle
11543764 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm 1 rulle
11513764 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11553764 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030184
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utskrivbara, manipuleringssäkra, metalliserade polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Tamper-evident acrylic adhesive
  • For smooth surfaces
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad UL Recognized
Typ av lim Acrylic
Beläggning None
Färg Silver
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Metallized Polyester (Tamper-evident)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, General Identificatio, Security Identification
För användning med (utrustning) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Modell THT-19-438-1
Antal per förpackning 1000 Label(s) / Roll
Kvantitet 1000 Labels
Form Rectangle
Storlek 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to +104°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +40°C
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 54 mm
Mått (L x B) 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
Längd (engelska) 2 in.
Bredd (engelska) 3 in.
Bredd (metrisk) 76,2 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 76.20 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 76.2 mm
Höjd (engelska) 2 in.
Höjd (metrisk) 50,8 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 50.8 mm
Alternativt artikelnummer THT-19-438-1