Läs mer
Brady™ Utskriftsbara etiketter med metalliserad termisk överföring, 76 mm kärna
Produktkod. 11593754
Change view
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
11,1 mm
25,4 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
4
5
Vertikal upprepning (metrisk):
7,6 mm
8,9 mm
13,6 mm
28,6 mm
54 mm
Bredd (metrisk):
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
11593754 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 rulle
11503764 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 rulle
11533764 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm 1 rulle
11543764 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm 1 rulle
11513764 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 rulle
11553764 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11593754 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030178
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, manipuleringssäkra, metalliserade polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Säkert akryllim
  • För släta ytor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Typ av lim Akryl
Beläggning None
Färg Silver
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Metalliserad polyester (förfalskning)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) Flaskor, flaskor och fat, koniska och stora rör, Centrifuger, Eppendorf och PCR-rör, flaskor och rör, flasktoppar
Horisontell upprepning (metrisk) 17.8 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell THT-14-438-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +104 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +40 °C
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 7,6 mm
Mått (L x B) 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Längd (engelska) 0.2 in.
Bredd (engelska) 0.65 in.
Bredd (metrisk) 16,5 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 16.51 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 16.5 mm
Höjd (engelska) 0.2 in.
Höjd (metrisk) 5,1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 5.1 mm
Alternativt artikelnummer THT-14-438-10