Läs mer
BRAND™ Tamper-evident skruvlock
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Genomskinlig
Gult
Klart
Lila
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Med silikontätning
- För mikrorör
- Arbetstemperatur mellan -196 till 121 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Silikon tätning |
| Liner material | Silikon |
| Produkttyp | Säkerhetssäkert skruvlock |
| Material | Polypropen |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (utrustning) | 78076064 Mikrorör |