Läs mer
DWK Life Sciences Tamper Evident Skruvlock, Bred Mun, Blå PP, för Soda-Lime Glass Skruv-Top fyrkantiga flaskor
Produktkod. 11728011 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 60
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) unitSize
11728011 GL 32 Paket med 10
11738011 GL 45 Paket med 10
11619808 GL 54 Paket med 10
11629808 GL 60 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11728011 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 293031901
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sabotagesäkert lock för bred mun/kort form DIN soda lime glasflaska tråd.
Säkerhetssäker, blå polypropen, linerless skruvlock för bred mun/kort form DIN-gänga soda lime glasflaskor.
  • Säkerhetssäker ring
  • Linerlös
  • Kortformad DIN-gänga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Förvaring av prover och reagens; Provinsamling; Transport och frakt
Material Polypropen
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 32
Diameter (metrisk) 44 mm