Läs mer
Brady™ Tamper-evident Thermal Transfer vinyletiketter
Product Code. 11533754
Change view
Click to view available options
Höjd (metrisk):
6,4 mm
11,1 mm
Etiketter per rad:
4
5
Vertikal upprepning (metrisk):
8,9 mm
13,6 mm
Bredd (metrisk):
12,7 mm
19,1 mm
Unit Size:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
11533754 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 rulle
11543754 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11533754 Supplier Brady™ Supplier No. 030172
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utskrivbara, manipuleringssäkra vinyletiketter för termotransferskrivare.
  • Designad för att lätt gå sönder för att visa tecken på produktmanipulation och förhindra att etiketter i ett stycke tas bort
  • Var försiktig när du tar bort från fodret, eftersom materialet är ömtåligt
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Satin
Formatera Kassett (tejp)
Material Vinyl (tålig mot manipulation)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) Termisk överföringsskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 20.3 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell THT-1-7351-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0.0026 in.
Tjocklek (metrisk) 0.066 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 8,9 mm
Mått (L x B) 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Längd (engelska) 0.25 in.
Bredd (engelska) 0.75 in.
Bredd (metrisk) 19,1 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 19.05 mm
Höjd (engelska) 0.25 in.
Höjd (metrisk) 6,4 mm
Alternativt artikelnummer THT-1-7351-10