Läs mer
Brady™ Utskriftsbara termoöverföringsetiketter som indikerar sabotage
Produktkod. 11519173
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11519173
Brand: Brady™ 020812
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, manipuleringssäkra polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Materialet är UL- och CSA-godkänt med respektive band
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Akryl
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Polyester (säker)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, säkerhetsidentifikation
För användning med (utrustning) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200 , Tagus T300, Thermal Transfer Printers
Horisontell upprepning (metrisk) 27.3 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Modell THT-5-7546-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10 000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -4 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0.0032 in.
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.2 mm
Mått (LxB) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12.7 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Alternativt artikelnummer THT-5-7546-10