Läs mer
Gilac™ Tampico Ugnskvast
Product Code. 17988631
Change view
Click to view available options
Bredd (metrisk):
38 cm
50 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Bredd (metrisk)
17988631 50 cm
17928461 38 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17988631 Supplier Gilac™ Supplier No. G020030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.95 SEK
    576.28 SEK / Paket med 1
    Save 241.67 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Tampico Oven Broom är en specialborste för bageri och bakverk.
  • Specialborste för bageri och bakverk.
Specifications
Produkttyp Kvasthuvud
Färgkod Orange
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bredd (metrisk) 50 cm
Bredd (engelska) 19,7 tum
Färgkodad Ja
Material Trä