Läs mer
Applied Biosystems™ TAMRA™ Dye Calibration Plate, 96-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- Kalibreringsplattan med 96 brunnar (TAMRA™ ) används för att underhålla ditt realtids-PCR-instrument med standardblock med 96 brunnar.
- Färgämneskalibrering bör köras efter lampbyte.
- Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96-brunnars färgämneskalibreringsplatta |
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibrerat färgämne | TAMRA™ , TAMRA™ |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Produkttyp | Kalibreringsplatta för färgämne |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 1 x 96 brunnsplatta |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |
| Visa mer |