Läs mer
Invitrogen™ TAMRA, SE; 5-(och-6)-karboxytetrametylrhodamin, succinimidylester (5(6)-TAMRA, SE), blandade isomerer
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Beskrivning
Tetrametylrhodamin (TMR) är en viktig fluorofor för framställning av proteinkonjugat. Under namnet TAMRA , har karboxylsyran av TMR också uppnått framträdande plats som ett färgämne för oligonukleotidmärkning och automatiserade DNA-sekvenseringstillämpningar. 5-(och-6)-karboxytetrametylrhodamin, succinimidylester är den aminreaktiva, blandade isomerformen av TAMRA . Enkelisomerformer av 5-TAMRA SE (kat.nr. C-2211) och 6-TAMRA SE (kat.nr. C-6123) finns också tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mg |
| Produkttyp | TAMRA SE |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etikett eller färgämne | TAMRA™ Isomerer, TMR (Tetrametylrhodamin) |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |