missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tamsulosin EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Tamsulosin EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide |
| CAS | 112101-81-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H16 N2 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Tamsulosin Hydrochloride Imp. B (EP), Tamsulosin Imp. B (EP), 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity B, Tamsulosin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O3S/c1-7(11)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(12,13)14/h3-4,6-7H,5,11H2,1-2H3,(H2,12,13,14)/t7-/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(C[C@@H](C)N)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 5-[(2R)-2-aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?