missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tamsulosin EP Impurity B, Mikromol™

Produktkod. 30051397
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051397 100 mg
30049434 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051397 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0938.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tamsulosin EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide
CAS 112101-81-2
Analyt- eller komponentnamn 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H16 N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Tamsulosin Hydrochloride Imp. B (EP), Tamsulosin Imp. B (EP), 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity B, Tamsulosin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O3S/c1-7(11)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(12,13)14/h3-4,6-7H,5,11H2,1-2H3,(H2,12,13,14)/t7-/m1/s1
LEDER COc1ccc(C[C@@H](C)N)cc1S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 5-[(2R)-2-aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 244.31
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 244.0882 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.