Läs mer
Tamsulosin EP Impurity H (as Racemate Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Tamsulosin EP Impurity H (as Racemate Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride |
| CAS | 2724727-12-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H27 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. H (EP), Tamsulosin Imp. H (EP), (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. H (EP) as Racemate Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Impurity H as Racemate Hydrochloride, Tamsulosin Impurity H as Racemate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4) |
| LEDER | Cl.CCOc1ccccc1OCCNC(C)Cc2ccc(OC)cc2 |
| IUPAC-namn | N-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine;hydrochloride |
| Visa mer |