missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tamsulosin EP Impurity H (as Racemate Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 30460222
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460222 4 x 25 mg
30049635 25 mg
17993806 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460222 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0938.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tamsulosin EP Impurity H (as Racemate Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride
CAS 2724727-12-0
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H27 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. H (EP), Tamsulosin Imp. H (EP), (2RS)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine Hydro-chloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. H (EP) as Racemate Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Impurity H as Racemate Hydrochloride, Tamsulosin Impurity H as Racemate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CCOc1ccccc1OCCNC(C)Cc2ccc(OC)cc2
IUPAC-namn N-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 365.89
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 365.1758 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.