Läs mer
Tamsulosin hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
An alpha-1 adrenoceptor antagonist
1502.27 SEK - 5675.24 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 106463-17-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C20H29ClN2O5S |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.971 |
| MDL-nummer | MFCD00922997 |
| InChI-nyckel | ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N |
| Synonym | tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic |
| PubChem CID | 5362376 |
| ChEBI | CHEBI:9399 |
| IUPAC-namn | 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride |
| LEDER | CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15464469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61999.MA |
10mg |
1502.27 SEK
10mg |
Beräknad leverans: 24-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15474469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61999.MB |
25mg |
2292.35 SEK
25mg |
Beräknad leverans: 17-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15484469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61999.MC |
100mg |
5675.24 SEK
100mg |
Beräknad leverans: 17-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 106463-17-6 | |
| 444.971 | |
| ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N | |
| 5362376 | |
| 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride |
| C20H29ClN2O5S | |
| MFCD00922997 | |
| tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic | |
| CHEBI:9399 | |
| CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl |
Specifikationer
| Tamsulosin hydrochloride | |
| C20H29ClN2O5S | |
| 14,9049 | |
| ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N | |
| 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride | |
| 5362376 | |
| 444.97 |
| 106463-17-6 | |
| MFCD00922997 | |
| tamsulosin hydrochloride, omnic, tamsulosin hcl, pradif, flomax, urolosin, secotex, josir, alna, omic | |
| CCOC1=CC=CC=C1OCCNC(C)CC2=CC(=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)N.Cl | |
| 444.971 | |
| CHEBI:9399 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : DB2430000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures